Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate |
| Absorbans | 5.5 w/v% aq. soln., pH 3, H3PO4, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm, 5.5 w/v% aq. soln., pH 3, H3PO4 at 0nm |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | Negligible |
| Tab ved tørring | 9.6% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)5SO3Na·xH2O |
| Vis mere |