Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate |
| Absorbans | (0,25 M vandig opl.) (1 cm celle mod vand af HPLC-kvalitet), 0,2 maks. ved 210 nm, 0,1 maks. ved 220 nm, 0,075 maks. ved 230 nm, 0,05 maks. ved 240 nm, 0,05 maks. ved 250 nm, 0,04 maks. ved 254 nm, 0,04 maks. ved 280 nm, (0,25 M vandig opl.) (1 cm celle mod vand af HPLC-kvalitet), (0,25 M vandig opl.) (1 cm celle mod vand af HPLC-kvalitet) ved 0 nm |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | Ubetydeligt |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)5SO3Na·xH2O |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 04, IV, 54 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexanesulfonic acid