Få mere at vide
1-Hexanesulfonsyre, natriumsalthydrat, 98%, HPLC-kvalitet
Artikelnummer. 10495841 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10495841 25 g 25g
10075670 5 g 5g
10628321 100 g 100g
11350996 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10495841 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 411600250
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ionparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2832-45-3
Molekylær formel C6H13NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 188.22
MDL nummer MFCD00007542
InChI nøgle QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
IUPAC navn natrium;hexan-1-sulfonat
SMIL [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Absorbans (0,25 M vandig opl.) (1 cm celle mod vand af HPLC-kvalitet), 0,2 maks. ved 210 nm, 0,1 maks. ved 220 nm, 0,075 maks. ved 230 nm, 0,05 maks. ved 240 nm, 0,05 maks. ved 250 nm, 0,04 maks. ved 254 nm, 0,04 maks. ved 280 nm, (0,25 M vandig opl.) (1 cm celle mod vand af HPLC-kvalitet), (0,25 M vandig opl.) (1 cm celle mod vand af HPLC-kvalitet) ved 0 nm
Smeltepunkt >300 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed Ubetydeligt
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
Mængde 25 g
Beilstein 04, IV, 54
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar, farveløs
Formel vægt 188.22
Damptryk Ubetydeligt
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate