Få mere at vide
1-Hexanesulfonsyre, natriumsalthydrat, 98%, HPLC-kvalitet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10075670 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10075670 5 g 5g
10495841 25 g 25g
10628321 100 g 100g
11350996 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10075670 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 411600050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ionparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2832-45-3
Molekylær formel C6H13NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 188.22
MDL nummer MFCD00007542
InChI nøgle QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
IUPAC navn natrium;hexan-1-sulfonat
SMIL [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Absorbans (0.25M aq. soln.) (1cm cell vs HPLC grade water), 0.2 max. at 210nm, 0.1 max. at 220nm, 0.075 max. at 230nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.04 max. at 254nm, 0.04 max. at 280nm, (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water), (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water) at 0nm
Smeltepunkt >300°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed Negligible
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
Mængde 5 g
Beilstein 04, IV, 54
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vægt 188.22
Damptryk Negligible
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske