Få mere at vide
1-hexansulfonsyrenatriumsalt, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15115184 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15115184 25 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 25g
1 options
Artikelnummer. 15115184 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 217505
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Opløsningsmidler med høj renhed til brug i analytiske og præparative separationer
    Til ionparkromatografi af basisforbindelser
Kemiske identifikatorer
CAS 2832-45-3
Molekylær formel C6H13NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 188.22
MDL nummer MFCD00007542
InChI nøgle QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
SMIL [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexanesulfonic Acid Sodium Salt
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1L = 0.00kg
IUPAC navn natrium;hexan-1-sulfonat
Formel vægt 188.22
Grad HPLC
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-HEXANESULFONIC ACID SODIUM SALT
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: SODIUM 1-HEXANESULFONATE