Få mere at vide
1-hexansulfonsyre, natriumsalt, 98+%, ionparkromatografi, til elektrokemisk bestemmelse, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 300 °C |
| CAS | 2832-45-3 |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C6H13NaO3S |
| MDL nummer | MFCD00007542 |
| Synonym | sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt |
| InChI nøgle | QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.