Få mere at vide
1-hexansulfonsyre, natriumsalt, 98+%, ionparkromatografi, certificeret, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
1-hexansulfonsyre, natriumsalt, 98+%, ionparkromatografi, certificeret, Fisher Chemical , Antal: 100g, CAS: 2832-45-3, Hvid, Smeltepunkt: 300 grader C, Molekylformel: C6H13NaO3S, Molekylvægt: 188.217, Emballage: Plastpulverbeholder
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 300 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 25 g |
| IUPAC navn | sodium hexane-1-sulfonate |
| Formel vægt | 188,22 g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.