Få mere at vide
1-Hexadecyne, teknologi. 90%
Artikelnummer. 11470173
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470173 5 g 5g
15389816 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470173 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11366.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 629-74-3 | C16H30 | 222,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-74-3
Molekylær formel C16H30
Molekylvægt (g/mol) 222.42
MDL nummer MFCD00015084
InChI nøgle UCIDYSLOTJMRAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecyne, tetradecylacetylene, acmc-209nbc
PubChem CID 12396
IUPAC navn hexadec-1-yn
SMIL CCCCCCCCCCCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexadecyne
Smeltepunkt 13 °C til 16 °C
Tæthed 0.79
Kogepunkt 146 °C til 148 °C (10 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lineær formel CH3(CH2)13C≡CH
Brydningsindeks 1.442
Mængde 5 g
Beilstein 1702804
Formel vægt 222.42
Procent renhed 90%
Grad Teknisk