Få mere at vide
1-hexadecylpyridiniumchloridmonohydrat, 96,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10543591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10543591 100 g 100g
10782461 500 g 500g
10217413 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10543591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226991000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6004-24-6 | C21H40ClNO | 358.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6004-24-6
Molekylær formel C21H40ClNO
Molekylvægt (g/mol) 358.01
MDL nummer MFCD00149977
InChI nøgle NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetylpyridinium chloride monohydrate, 1-hexadecylpyridin-1-ium chloride hydrate, 1-hexadecylpyridinium chloride monohydrate, hexadecylpyridinium chloride monohydrate, unii-d9om4sk49p, pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride, monohydrate, d9om4sk49p, cetylpyridinii chloridum, sprol tn
PubChem CID 22324
ChEBI CHEBI:3566
IUPAC navn 1-hexadecylpyridin-1-ium;chlorid;hydrat
SMIL O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCN1C=C[CH+]C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate
Navn note 96.0-101.0%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 80.0°C to 83.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96.0-101.0%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 20, V,5, 233
Merck Index 15, 2031
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, slightly soluble in benzene and ether
Formel vægt 358.01
Procent renhed 96 to 101%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.