Få mere at vide
1-hexadecylamin, tek. 90%, resten hovedsageligt 1-octadecylamin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448740
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448740 25 g 25g
11460627 250 g 250g
11450627 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448740 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22459.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143-27-1 | C16H35N | 241.46 g/mol
1-hexadecylamin bruges til fremstilling af harpiks, senior rengøringsmiddel, antiklumpningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-hexadecylamin bruges til fremstilling af harpiks, senior rengøringsmiddel
, antiklumpningsmiddel.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-27-1
Molekylær formel C16H35N
Molekylvægt (g/mol) 241.46
MDL nummer MFCD00008158
InChI nøgle FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine
PubChem CID 8926
IUPAC navn hexadecan-1-amin
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexadecylamine
Smeltepunkt 42°C to 47°C
Tæthed 0.813
Kogepunkt 144°C (2 mmHg)
Flammepunkt 140°C (284°F)
Analyseprocentområde 90%
Assay Procent Noter resten hovedsageligt 1-octadecylamin
Brydningsindeks 1.4496
Mængde 25 g
FN nummer UN3259
Beilstein 1634065
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 241.46
Procent renhed 90%
Grad Teknisk