Få mere at vide
1-Hexadecylamin, 90%
Artikelnummer. 11955171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11955171 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
10011070 5 g Glasflaske 5g
10724241 100 g Glasflaske 100g
10112630 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11955171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120510025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 143-27-1 | C16H35N | 241,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-27-1
Molekylær formel C16H35N
Molekylvægt (g/mol) 241.46
MDL nummer MFCD00008158
InChI nøgle FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine
PubChem CID 8926
IUPAC navn hexadecan-1-amin
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexadecylamine
Smeltepunkt 38,0 °C til 47,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 330,0 °C
Flammepunkt 140 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel CH3(CH2)15NH2
Mængde 2.5 kg
Beilstein 04,202
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 241.46
Procent renhed 90%
Fysisk form Low Melting Crystalline Mass or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexadecylamine, straight-chained C16
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P391-Udslip opsamles.