Få mere at vide
(1-Hexadecyl)trimethylammonium chloride, 96%
Artikelnummer. 11314837
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314837 5 g 5g
11324837 25 g 25g
11394827 100 g 100g
11304837 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11314837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041861.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-02-7 | C19H42ClN | 320.00 g/mol
(1-hexadecyl)trimethylammoniumchlorid bruges som et topisk antiseptisk middel og overfladeaktivt middel. Det bruges i hårplejeformuleringer, cremeskylleingrediens, hårbalsam og shampoo som plejemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-02-7
Molekylær formel C19H42ClN
Molekylvægt (g/mol) 320.00
MDL nummer MFCD00011773
InChI nøgle WOWHHFRSBJGXCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexadecyltrimethylammonium chloride, cetrimonium chloride, cetyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethylhexadecan-1-aminium chloride, dehyquart a, cetyl trimethyl ammonium chloride, aliquat 6, trimethylcetylammonium chloride, arquad 16-50, n-hexadecyltrimethylammonium chloride
PubChem CID 8154
ChEBI CHEBI:53581
IUPAC navn hexadecyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Hexadecyl)trimethylammonium chloride
Smeltepunkt 234°C
Farve Hvid
Tæthed 0.968 g/mL
Lugt Odorless
Lineær formel CH3(CH2)15N(CH3)3Cl
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Beilstein 3657974
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 320
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver