Få mere at vide
(1-Hexadecyl)trimethylammoniumbromid, 98 %
Artikelnummer. 11488740
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
100g
5000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488740 500 g 500g
11478740 100 g 100g
11482268 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488740 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15235.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    759.69 DKK
    649.65 DKK / 500g
    Spare 110.04 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 57-09-0 | C19H42BrN | 364,46 g/mol
(1-Hexadecyl)trimethylammoniumbromid er et kationisk overfladeaktivt stof i hårplejeprodukter. Det fungerer som en faseoverførselskatalysator til fremstilling af polyamid, polycarbonat og polythiocarbonat. Det letter ligandfri palladiumsalt-katalyserede Heck og Suzuki krydskoblingsreaktioner i vand. Det er en aktiv komponent i det aktuelle antiseptiske middel cetrimid og bruges i husholdningsprodukter som shampoo og kosmetik. Som bufferopløsning er den involveret i ekstraktion af DNA såvel som i syntesen af guldnanopartikler og silicananopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1-Hexadecyl)trimethylammoniumbromid er et kationisk overfladeaktivt stof i hårplejeprodukter. Det fungerer som en faseoverførselskatalysator til fremstilling af polyamid, polycarbonat og polythiocarbonat. Det letter ligandfri palladiumsalt-katalyserede Heck og Suzuki krydskoblingsreaktioner i vand. Det er en aktiv komponent i det aktuelle antiseptiske middel cetrimid og bruges i husholdningsprodukter som shampoo og kosmetik. Som bufferopløsning er den involveret i ekstraktion af DNA såvel som i syntesen af guldnanopartikler og silicananopartikler.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, chloroform og vand. Lidt opløseligt i acetone. Uopløseligt i diethylether og benzen.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares i en lufttæt beholder. Uforeneligt med baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-09-0
Molekylær formel C19H42BrN
Molekylvægt (g/mol) 364.46
MDL nummer MFCD00011772
InChI nøgle LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide
Smeltepunkt ∼245 °C (dekomponering)
pH 5 til 7
Flammepunkt 244 °C (471 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 3598189
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,2025
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, kloroform og vand. Let opløselig i acetone. Uopløseligt i diethylether og benzen.
IUPAC navn hexadecyl(trimethyl)azanium;bromid
Formel vægt 364.46
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecyltrimethylammonium bromide