Få mere at vide
(1-Hexadecyl)trimethylammoniumbromid, 98 %
Description
(1-Hexadecyl)trimethylammoniumbromid er et kationisk overfladeaktivt stof i hårplejeprodukter. Det fungerer som en faseoverførselskatalysator til fremstilling af polyamid, polycarbonat og polythiocarbonat. Det letter ligandfri palladiumsalt-katalyserede Heck og Suzuki krydskoblingsreaktioner i vand. Det er en aktiv komponent i det aktuelle antiseptiske middel cetrimid og bruges i husholdningsprodukter som shampoo og kosmetik. Som bufferopløsning er den involveret i ekstraktion af DNA såvel som i syntesen af guldnanopartikler og silicananopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(1-Hexadecyl)trimethylammoniumbromid er et kationisk overfladeaktivt stof i hårplejeprodukter. Det fungerer som en faseoverførselskatalysator til fremstilling af polyamid, polycarbonat og polythiocarbonat. Det letter ligandfri palladiumsalt-katalyserede Heck og Suzuki krydskoblingsreaktioner i vand. Det er en aktiv komponent i det aktuelle antiseptiske middel cetrimid og bruges i husholdningsprodukter som shampoo og kosmetik. Som bufferopløsning er den involveret i ekstraktion af DNA såvel som i syntesen af guldnanopartikler og silicananopartikler.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, chloroform og vand. Lidt opløseligt i acetone. Uopløseligt i diethylether og benzen.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares i en lufttæt beholder. Uforeneligt med baser og stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide |
| Smeltepunkt | ∼245 °C (dekomponering) |
| pH | 5 til 7 |
| Flammepunkt | 244 °C (471 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3598189 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,2025 |
| Show More |
Safety and Handling
- (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.