Få mere at vide
(1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate, 98%
Beskrivelse
(1-Hexadecyl)pyridiniumchloridmonohydrat anvendes i en undersøgelse til at vurdere fjernelse af emulgeret olie fra olieholdigt spildevand og fjernelse af emulgerede fødevarer og mineralolier fra spildevand. Og det bruges til vaskemiddelbaseret ekstraktion af membranassocierede enzymer såsom alkalisk fosfatase og til ekstraktion af chrom og palladium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(1-Hexadecyl)pyridiniumchloridmonohydrat anvendes i en undersøgelse til at vurdere fjernelse af emulgeret olie fra olieholdigt spildevand og fjernelse af emulgerede fødevarer og mineralolier fra spildevand. Og det bruges til vaskemiddelbaseret ekstraktion af membranassocierede enzymer såsom alkalisk fosfatase og til ekstraktion af chrom og palladium.
Opløselighed Opløseligt
i vand, alkohol, chloroform
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate |
| Smeltepunkt | 83°C to 86°C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3578606 |
| Merck Index | 14,2032 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water, alcohol, chloroform |
| IUPAC navn | 1-hexadecylpyridin-1-ium;chlorid;hydrat |
| Formel vægt | 358.02 (339.99 Anhydrous) |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- (1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: (1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate