Få mere at vide
(1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate, 98%
Artikelnummer. 11405603
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11405603
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13499.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6004-24-6 | C21H40ClNO | 358.01 g/mol
(1-Hexadecyl)pyridiniumchloridmonohydrat anvendes i en undersøgelse til at vurdere fjernelse af emulgeret olie fra olieholdigt spildevand og fjernelse af emulgerede fødevarer og mineralolier fra spildevand. Og det bruges til vaskemiddelbaseret ekstraktion af membranassocierede enzymer såsom alkalisk fosfatase og til ekstraktion af chrom og palladium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1-Hexadecyl)pyridiniumchloridmonohydrat anvendes i en undersøgelse til at vurdere fjernelse af emulgeret olie fra olieholdigt spildevand og fjernelse af emulgerede fødevarer og mineralolier fra spildevand. Og det bruges til vaskemiddelbaseret ekstraktion af membranassocierede enzymer såsom alkalisk fosfatase og til ekstraktion af chrom og palladium.
Opløselighed Opløseligt
i vand, alkohol, chloroform
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6004-24-6
Molekylær formel C21H40ClNO
Molekylvægt (g/mol) 358.01
MDL nummer MFCD00149977
InChI nøgle NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetylpyridinium chloride monohydrate, 1-hexadecylpyridin-1-ium chloride hydrate, 1-hexadecylpyridinium chloride monohydrate, hexadecylpyridinium chloride monohydrate, unii-d9om4sk49p, pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride, monohydrate, d9om4sk49p, cetylpyridinii chloridum, sprol tn
PubChem CID 22324
ChEBI CHEBI:3566
SMIL O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCN1C=C[CH+]C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate
Smeltepunkt 83°C to 86°C
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3578606
Merck Index 14,2032
Opløselighedsinformation Soluble in water, alcohol, chloroform
IUPAC navn 1-hexadecyl-1,4-dihydropyridin-4-yliumhydratchlorid
Formel vægt 358.02 (339.99 Anhydrous)
Procent renhed 98%