Få mere at vide
1-hexadecyl-3-methylimidazoliumchloridmonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10048741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10048741 10 g Glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10048741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 356650100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 404001-62-3 | C20H41ClN2O | 361.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionisk væske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexadecyl-3-methylimidazolium chloride monohydrate
CAS 404001-62-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C20H41ClN2O
MDL nummer MFCD07773044
Mængde 10 g
Synonym 1-hexadecyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride hydrate, 1-hexadecyl-3-methylimidazolium chloride monohydrate, 1-hexadecyl-3-methyl-1h-imidazolium chloride hydrate
InChI nøgle YCRGEJFZTMXLMF-UHFFFAOYSA-M
SMIL O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
IUPAC navn 1-hexadecyl-3-methylimidazol-3-ium;chlorid;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 361.01
PubChem CID 60160661
Formel vægt 361.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexadecyl-3-methylimidazolium chloride monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.