Få mere at vide
1-Hexadecene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15891641
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15891641 100 mL
15801651 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15891641 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8220640100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-73-2
Grad Research
Molekylær formel CH3(CH2)13CH=CH2
Molekylvægt (g/mol) 224.43
Tekniske data
Smeltepunkt 2.2°C
Tæthed 0.78 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 274°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00008991
Mængde 100 mL
Synonym 1-Hexadecene, 1-Hexadecylene, 1-Hexadecene