Få mere at vide
1-Hexadecen, 90+%
Artikelnummer. 11357775
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357775 1000 mL 1 L
11347775 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357775 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02637.AU
 Begrænset vare
På lager
CAS: 629-73-2 | C16H32 | 224,432 g/mol
1-hexadecen bruges som mellemprodukt til organisk syntese. Det bruges som en blanding til off-shore borevæsker. Det bruges også som overfladeaktivt middel, efterbehandlingsmiddel, procesregulator, funktionsvæske, smøremiddel og smøremiddeladditiv. Ydermere fungerer det som comonomerer i polymer, såsom polyethylener med lav densitet, som viser tyndere, fleksibilitet og modstandsdygtighed over for rivning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-hexadecen bruges som mellemprodukt til organisk syntese. Det bruges som en blanding til off-shore borevæsker. Det bruges også som overfladeaktivt middel, efterbehandlingsmiddel, procesregulator, funktionsvæske, smøremiddel og smøremiddeladditiv. Ydermere fungerer det som comonomerer i polymer, såsom polyethylener med lav densitet, som viser tyndere, fleksibilitet og modstandsdygtighed over for rivning.
Opløselighed
Blandbar med ether, petroleumsether og alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-73-2
Molekylær formel C16H32
Molekylvægt (g/mol) 224.432
MDL nummer MFCD00008991
InChI nøgle GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecene, cetene, 1-cetene, hexadecylene-1, hexadecene, 1-n-hexadecene, cetylene, n-hexadec-1-ene, alpha-hexadecene, alpha-hexadecylene
PubChem CID 12395
ChEBI CHEBI:77507
IUPAC navn hexadec-1-en
SMIL CCCCCCCCCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexadecene
Smeltepunkt 4 °C
Tæthed 0.781
Kogepunkt 273 °C til 274 °C
Flammepunkt 132 °C (269 °F)
Brydningsindeks 1.442
Mængde 1000 mL
Beilstein 1753401
Opløselighedsinformation Blandet med ether, petroleum, ether og alkohol. Ublandelig med vand.
Formel vægt 224.43
Procent renhed 94%