Få mere at vide
1-Hexadecen, 90+%
Description
1-hexadecen bruges som mellemprodukt til organisk syntese. Det bruges som en blanding til off-shore borevæsker. Det bruges også som overfladeaktivt middel, efterbehandlingsmiddel, procesregulator, funktionsvæske, smøremiddel og smøremiddeladditiv. Ydermere fungerer det som comonomerer i polymer, såsom polyethylener med lav densitet, som viser tyndere, fleksibilitet og modstandsdygtighed over for rivning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-hexadecen bruges som mellemprodukt til organisk syntese. Det bruges som en blanding til off-shore borevæsker. Det bruges også som overfladeaktivt middel, efterbehandlingsmiddel, procesregulator, funktionsvæske, smøremiddel og smøremiddeladditiv. Ydermere fungerer det som comonomerer i polymer, såsom polyethylener med lav densitet, som viser tyndere, fleksibilitet og modstandsdygtighed over for rivning.
Opløselighed
Blandbar med ether, petroleumsether og alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hexadecene |
| Smeltepunkt | 4 °C |
| Tæthed | 0.781 |
| Kogepunkt | 273 °C til 274 °C |
| Flammepunkt | 132 °C (269 °F) |
| Brydningsindeks | 1.442 |
| Mængde | 250 mL |
| Beilstein | 1753401 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med ether, petroleum, ether og alkohol. Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 224.43 |
| Show More |