Få mere at vide
1-hexadecen, 92 %, tek., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10733861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10733861 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 10733861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120500010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 629-73-2 | C16H32 | 224,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexadecene
Navn note tech., 92%
CAS 629-73-2
CAS min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 3 °C til 5 °C
Farve Brun-orange til gul
Tæthed 0.7830g/mL
Kogepunkt 274 °C
Flammepunkt 132 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C16H32
Lineær formel CH3(CH2)13CH=CH2
Brydningsindeks 1,4390 til 1,443
MDL nummer MFCD00008991
Mængde 1 L
Beilstein 01, 226
Specifik vægtfylde 0.783
Synonym 1-hexadecene, cetene, 1-cetene, hexadecylene-1, hexadecene, 1-n-hexadecene, cetylene, n-hexadec-1-ene, alpha-hexadecene, alpha-hexadecylene
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, æter, petroleum og kultjære, opløsningsmidler, opløselige i kulbrinteopløsningsmidler
InChI nøgle GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCC=C
IUPAC navn hexadec-1-en
Molekylvægt (g/mol) 224.43
PubChem CID 12395
ChEBI CHEBI:77507
Viskositet 3,83 mm2/s (20 °C)
Formel vægt 224.43
Procent renhed 92%
Grad Teknisk
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexadecene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.