Få mere at vide
(±)-1-Hexadecanoyl-3-chloropropane-d5-diol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-1,2-propanediol 1-Palmitate d5 |
| CAS | 1189718-15-7 |
| Molekylær formel | C19 2H5 H32 Cl O3 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 3-Chloro-1,2-propanediol 1-Palmitate D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,21 H,2-17H2,1H3/i16D2,17D2,18 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | (3-chloro-1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hydroxypropyl) hexadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.98 |
| Formel vægt | 353.2745 g/mol |
| Vis mere |