Få mere at vide
1-Hexadecanol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cetyl Alcohol (1-Hexadecanol) |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3 |
| Formel vægt | 242.261 |
| Procent renhed | >95% |