Få mere at vide
1-Hexadecanethiol, 97% (tør vægt), kan indeholde op til 4% vand
Artikelnummer. 11328136
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328136 25 mL 25ml
11338136 100 mL 100ml
11348136 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15099.AC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2917-26-2 | C16H34S | 258,508 g/mol
1-Hexadecanthiol bruges i undersøgelsen af nanopartikler og selvsamlede monolag. Det bruges også til at fremstille thiol-funktionaliserede 1,5 nm guld-nanopartikler via en ligandudvekslingsproces med triphenylphosphin-stabiliserede nanopartikler og i dannelsen af hydrofobe selvsamlede monolag (SAM'er). På grund af længden af alkankæden er det resulterende monolag højt ordnet. 1-Hexadecanthiol er også ansat i forskellige områder såsom biomedicin, kemisk industri, også brugt i galvaniseringsindustrien og kemiske hjælpestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Hexadecanthiol bruges i studiet af nanopartikler og selvsamlede monolag. Det bruges også til at fremstille thiol-funktionaliserede 1,5 nm guld-nanopartikler via en ligandudvekslingsproces med triphenylphosphin-stabiliserede nanopartikler og i dannelsen af hydrofobe selvsamlede monolag (SAM'er). På grund af længden af alkankæden er det resulterende monolag højt ordnet. 1-Hexadecanthiol er også ansat i forskellige områder såsom biomedicin, kemisk industri, også brugt i galvaniseringsindustrien og kemiske hjælpestoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol, benzen, ether, acetone og ethylacetat. Ikke blandbar eller svær at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for luft. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2917-26-2
Molekylær formel C16H34S
Molekylvægt (g/mol) 258.508
MDL nummer MFCD00011677
InChI nøgle ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
PubChem CID 18015
IUPAC navn hexadecan-1-thiol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexadecanethiol
Smeltepunkt 19°C to 23°C
Tæthed 0.846
Kogepunkt 334°C
Flammepunkt 135°C (275°F)
Lugt Unpleasant
Assay Procent Noter (tørvægt), kan forts. op til 4 % vand
Lineær formel CH3(CH2)15SH
Brydningsindeks 1.4625
Mængde 25 mL
Beilstein 1748495
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,benzene,ether,acetone and ethyl acetate. Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 258.51
Procent renhed 97%