Få mere at vide
1-hexadecansulfonylchlorid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427007
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427007 10 g 10g
11437007 50 g 50g
11447007 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14396.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 38775-38-1 | C16H33ClO2S | 324.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38775-38-1
Molekylær formel C16H33ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 324.95
MDL nummer MFCD00007459
InChI nøgle YOSVFFVBSPQTTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanesulfonyl chloride, hexadecylsulfonyl chloride, 1-hexadecanesulfonylchloride, hexadecane-1-sulphonyl chloride, acmc-20aouo, hexadecanesulfonylchloride, hexadecanesulfonyl chloride, 1-hexadecylsulfonyl chloride, cetyl sulphonic acid chloride, 1-hexadecanesulphonyl chloride
PubChem CID 96923
IUPAC navn hexadecan-1-sulfonylchlorid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexadecanesulfonyl chloride
Smeltepunkt 56°C to 58°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1789245
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 324.96
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexadecanesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexadecanesulfonylchloride