Få mere at vide
1-Heptyne, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Heptyne |
| CAS | 628-71-7 |
| Molekylær formel | C7H12 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-n-Heptyne, Amylacetylene, NSC 9710, Pentylacetylene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h1H,4-7H2,2H3 |
| SMIL | CCCCCC#C |
| IUPAC navn | Hept-1-yne |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.17 |
| Formel vægt | 96.0939 |