Få mere at vide
1-Heptyne, TRC
Artikelnummer. 30405813
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30405813 25 g
1 options
Artikelnummer. 30405813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH28820025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptyne
CAS 628-71-7
Molekylær formel C7H12
Mængde 25 g
Synonym 1-n-Heptyne, Amylacetylene, NSC 9710, Pentylacetylene
InChI formel InChI=1S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h1H,4-7H2,2H3
SMIL CCCCCC#C
IUPAC navn Hept-1-yne
Molekylvægt (g/mol) 96.17
Formel vægt 96.0939