Få mere at vide
1-Heptyne, 99%
Beskrivelse
1-Heptyn anvendes i syntesen af (6Z,10E,12Z)-octadeca-6,10,12-triensyre og (8Z,12E,14Z)-eicosa-8,12,14-triensyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af (6Z,10E,12Z)-octadeca-6,10,12-triensyre og (8Z,12E,14Z)-eicosa-8,12,14-triensyre.
Opløselighed
Opløselig i organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Heptyne |
| Smeltepunkt | -81 °C |
| Tæthed | 0.736 |
| Kogepunkt | 98 °C til 100 °C |
| Flammepunkt | −10 °C (14 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.4095 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Beilstein | 1733518 |
| Vis mere |