Få mere at vide
1-Heptyne, 99%
Artikelnummer. 11489023
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489023 25 g 25g
11474170 5 g 5g
11499023 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489023 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11130.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 628-71-7 | C7H12 | 96,173 g/mol
1-Heptyn anvendes i syntesen af (6Z,10E,12Z)-octadeca-6,10,12-triensyre og (8Z,12E,14Z)-eicosa-8,12,14-triensyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Heptyn anvendes til syntese
af (6Z,10E,12Z)-octadeca-6,10,12-triensyre og (8Z,12E,14Z)-eicosa-8,12,14-triensyre.
Opløselighed
Opløselig i organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-71-7
Molekylær formel C7H12
Molekylvægt (g/mol) 96.173
MDL nummer MFCD00009529
InChI nøgle YVXHZKKCZYLQOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptyne, amylacetylene, heptyne, unii-z3nf9ssh6k, z3nf9ssh6k, amyl acetylene, n-pentylacetylene, pubchem13058, acmc-1aw2o
PubChem CID 12350
IUPAC navn hept-1-yn
SMIL CCCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptyne
Smeltepunkt -81 °C
Tæthed 0.736
Kogepunkt 98 °C til 100 °C
Flammepunkt −10 °C (14 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.4095
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1733518
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand.
Formel vægt 96.17
Procent renhed 99%