Få mere at vide
1-Heptyne-6,6,7,7,7-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Heptyne-6,6,7,7,7-D5 |
| CAS | 83418-35-3 |
| Molekylær formel | C7 D5 H7 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-Heptyne-6,6,7,7,7-d5 (9 CI), 1-Heptyne-6,6,7,7,7-D5, Pentylacetylene-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h1H,4-7H2,2H3/i2D3,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCC#C |
| IUPAC navn | 6,6,7,7,7-pentadeuteriohept-1-yne |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.201 |
| Formel vægt | 101.1253 g/mol |
| Vis mere |