Få mere at vide
1-Heptyn-3-ol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416730
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416730 5 g 5g
11406730 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416730 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05330.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
1-Heptyn-3-ol, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used in organic synthesis.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from oxidizing agents, heavy metal powders.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7383-19-9
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.172
MDL nummer MFCD00041597
InChI nøgle SHSFXAVQBIEYMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptyn-3-ol, n-butyl ethynyl carbinol, acmc-1biv8, 1-heptyn-3-ol, +/-
PubChem CID 93050
IUPAC navn hept-1-yn-3-ol
SMIL CCCCC(C#C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptyn-3-ol
Tæthed 0.869
Kogepunkt 161°C to 163°C
Flammepunkt 59°C (138°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.44
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1740804
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 112.17
Procent renhed 98%