Få mere at vide
1-Heptylamine, 98+%
Artikelnummer. p-7023906
Mængde:
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11429046
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17922.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-68-2 | C7H17N | 115.22 g/mol
1-Heptylamin er blevet brugt som en intern standard til bestemmelse af biogene monoaminer og biogene diaminer ved fluorescens-HPLC-metoden. Det er også blevet brugt til at studere effekten af hydrering på den gasformige struktur af protoneret heptylamin ved infrarød fotodissociation (IRPD) spektroskopi og beregningskemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Heptylamin er blevet brugt som en intern standard til bestemmelse af biogene monoaminer og biogene diaminer ved fluorescens-HPLC-metoden. Det er også blevet brugt til at studere effekten af hydrering på den gasformige struktur af protoneret heptylamin ved infrarød fotodissociation (IRPD) spektroskopi og beregningskemi.
Opløselighed Opløseligt i
vand 6791 mg/L @ 25 °C.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-68-2
Molekylær formel C7H17N
Molekylvægt (g/mol) 115.22
MDL nummer MFCD00008244
InChI nøgle WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681
PubChem CID 8127
IUPAC navn heptan-1-amin
SMIL CCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptylamine
Smeltepunkt -23°C
Tæthed 0.775
Kogepunkt 154°C to 156°C
Flammepunkt 35°C (95°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel CH3(CH2)6NH2
Brydningsindeks 1.4245
Mængde 25 g
FN nummer UN2734
Beilstein 1731688
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water 6791mg/L @ 25°C.
Formel vægt 115.22
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.