Få mere at vide
1-Heptylamin, 98+%
Artikelnummer. 11429046
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429046 25 g 25g
11408750 50 g 50g
11418750 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11429046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17922.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-68-2 | C7H17N | 115,22 g/mol
1-Heptylamin er blevet brugt som en intern standard til bestemmelse af biogene monoaminer og biogene diaminer ved fluorescens-HPLC-metoden. Det er også blevet brugt til at studere effekten af hydrering på den gasformige struktur af protoneret heptylamin ved infrarød fotodissociation (IRPD) spektroskopi og beregningskemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Heptylamin er blevet brugt som en intern standard til bestemmelse af biogene monoaminer og biogene diaminer ved fluorescens-HPLC-metoden. Det er også blevet brugt til at studere effekten af hydrering på den gasformige struktur af protoneret heptylamin ved infrarød fotodissociation (IRPD) spektroskopi og beregningskemi.
Opløselighed Opløseligt i
vand 6791 mg/L @ 25 °C.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-68-2
Molekylær formel C7H17N
Molekylvægt (g/mol) 115.22
MDL nummer MFCD00008244
InChI nøgle WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681
PubChem CID 8127
IUPAC navn heptan-1-amin
SMIL CCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptylamine
Smeltepunkt -23 °C
Tæthed 0.775
Kogepunkt 154 °C til 156 °C
Flammepunkt 35 °C (95 °F)
Lugt Amin-lignende
Lineær formel CH3(CH2)6NH2
Brydningsindeks 1.4245
Mængde 25 g
FN nummer UN2734
Beilstein 1731688
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand 6791 mg/L @ 25 °C.
Formel vægt 115.22
Procent renhed ≥98%