Få mere at vide
1-Heptene, 98+%
Artikelnummer. 11392447
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392447 100 mL 100ml
11382447 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11487.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 592-76-7 | C7H14 | 98,189 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-76-7
Molekylær formel C7H14
Molekylvægt (g/mol) 98.189
MDL nummer MFCD00009531
InChI nøgle ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptene, heptene, heptylene, n-hept-1-ene, 1-n-heptene, unii-o748kj11v7, 1-heptene, analytical standard, n-heptene, .alpha.-heptylene, heptene petroleum
PubChem CID 11610
IUPAC navn hept-1-en
SMIL CCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptene
Smeltepunkt ∼-119 °C
Tæthed 0.697
Kogepunkt 93 °C til 94 °C
Flammepunkt −8 °C (17 °F)
Lineær formel CH3(CH2)4CH=CH2
Brydningsindeks 1.4
Mængde 100 mL
FN nummer UN2278
Beilstein 1098332
Formel vægt 98.19
Procent renhed ≥98%