Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Heptene |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -119,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.6970g/mL |
| Kogepunkt | 94,0 °C |
| Flammepunkt | −9 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Heptene
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.