Få mere at vide
1-Hepten-4-ol, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hepten-4-ol |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1987 |
| Formel vægt | 114.18 |
| Procent renhed | 98% |