Få mere at vide
1-Hepten-3-ol, 98%
Artikelnummer. 11479110
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479110 50 g 50g
11469110 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479110 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14651.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4938-52-7 | C7H14O | 114.188 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4938-52-7
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.188
MDL nummer MFCD00021940
InChI nøgle PZKFYTOLVRCMOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hepten-3-ol, heptene-1-ol-3, butyl vinyl carbinol, acmc-1aoyf, 1-hepten-3-ol, analytical standard, 1-hepten-3-ol, fg, 1-hepten-3-ol, purum gc
PubChem CID 21057
IUPAC navn hept-1-en-3-ol
SMIL CCCCC(C=C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hepten-3-ol
Tæthed 0.836
Kogepunkt 154°C to 156°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Brydningsindeks 1.433
Mængde 50 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1720340
Formel vægt 114.18
Procent renhed 98%