Få mere at vide
1-Heptanol, TRC
Artikelnummer. 30406578
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406578 250 mL
30396632 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30406578 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH281195250ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-70-6
Molekylær formel C7 H16 O
Molekylvægt (g/mol) 116.2
Synonym 1-Heptanol (9CI, ACI), Heptyl alcohol (8CI), 1-Hydroxyheptane, Enanthic alcohol, Gentanol, n-Heptan-1-ol, n-Heptanol, n-Heptyl alcohol, NSC 3703
IUPAC navn Heptan-1-OL
SMIL CCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptanol
Mængde 250 mL
InChI formel InChI=1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Formel vægt 116.1201