missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Heptanol, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15841081
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15841081 1 L
15821081 100 mL
15831081 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15841081 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8206241000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 111-70-6
Grad Research
Molekylær formel CH3(CH2)6OH
Molekylvægt (g/mol) 116.2

Tekniske data

Smeltepunkt -35°C
Tæthed 0.82 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 176°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002986
Mængde 1 L
Synonym 1-Heptanol, Heptyl alcohol, 1-Heptanol
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.