Få mere at vide
1-Heptanol, 99%
Artikelnummer. 11495143
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495143 500 mL 500ml
11485143 100 mL 100ml
11405153 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495143 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12793.AP
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 111-70-6 | C7H16O | 116,20 g/mol
1-Heptanol, bruges i duftindustrien på grund af dens behagelige lugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Heptanol, bruges i duftindustrien på grund af dens behagelige lugt.
Opløselighed Opløseligt i vand
1,7 g/L ved 25 °C.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-70-6
Molekylær formel C7H16O
Molekylvægt (g/mol) 116.20
MDL nummer MFCD00002986
InChI nøgle BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
PubChem CID 8129
IUPAC navn heptan-1-ol
SMIL CCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptanol
Tæthed 0.820
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3(CH2)6OH
Mængde 500 mL
Beilstein 1731686
Merck Index 14,4661
Formel vægt 116.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Heptanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Heptanol