Få mere at vide
1-Heptanol, 99%
Artikelnummer. 11485143
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485143 100 mL 100ml
11495143 500 mL 500ml
11405153 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485143 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12793.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-70-6 | C7H16O | 116,20 g/mol
1-Heptanol, bruges i duftindustrien på grund af dens behagelige lugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Heptanol, bruges i duftindustrien på grund af dens behagelige lugt.
Opløselighed Opløseligt i vand
1,7 g/L ved 25 °C.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-70-6
Molekylær formel C7H16O
Molekylvægt (g/mol) 116.20
MDL nummer MFCD00002986
InChI nøgle BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
PubChem CID 8129
IUPAC navn heptan-1-ol
SMIL CCCCCCCO
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1-Heptanol
Smeltepunkt -34°C
Tæthed 0.82
Kogepunkt 175°C to 176°C
Flammepunkt 73°C (163°F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Characteristic
Lineær formel CH3(CH2)6OH
Brydningsindeks 1.424
Mængde 100 mL
Beilstein 1731686
Merck Index 14,4661
Opløselighedsinformation Soluble in water 1.7g/L at 25°C.
Formel vægt 116.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Heptanol
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Mention de danger
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Heptanol
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.