Få mere at vide
1-Heptanol, 98%
Artikelnummer. 10409420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10409420 250 mL Glasflaske 250ml
10021080 1 L Glasflaske 1 L
10311374 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10409420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120362500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-70-6 | C7H16O | 116,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-70-6
Molekylær formel C7H16O
Molekylvægt (g/mol) 116.20
MDL nummer MFCD00002986
InChI nøgle BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
PubChem CID 8129
IUPAC navn heptan-1-ol
SMIL CCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptanol
Surhed 0.5mg KOH/g max.
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -35.0°C
Tæthed 0.8219g/mL
Kogepunkt 176.0°C
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)6OH
Brydningsindeks 1.4230 to 1.4250
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 414
Rester efter fordampning 0.01% max.
Merck Index 15, 4696
Specifik vægtfylde 0.8219
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2.85g/L (100°C). Other solubilities: 5.15g/L water (130°C), soluble in ethanol, ether and usual organic, solvents
Formel vægt 116.2
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Heptanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.