Få mere at vide
1-Heptanethiol, 98%
Artikelnummer. 11367126
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367126 25 g 25g
11377126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07079.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1639-09-4 | C7H16S | 132,265 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1639-09-4
Molekylær formel C7H16S
Molekylvægt (g/mol) 132.265
MDL nummer MFCD00004911
InChI nøgle VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptanethiol, heptyl mercaptan, n-heptylmercaptan, heptyl thiol, heptylthiol, 1-heptylthiol, n-heptyl mercaptan, usaf ek-2122, unii-380ze61gr2, normal-heptyl mercaptan
PubChem CID 15422
IUPAC navn heptan-1-thiol
SMIL CCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptanethiol
Smeltepunkt -43°C
Tæthed 0.854
Kogepunkt 173°C to 175°C
Flammepunkt 46°C (114°F)
Brydningsindeks 1.4515
Mængde 25 g
FN nummer UN3336
Beilstein 1731687
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 132.27
Procent renhed 98%