Få mere at vide
1-Heptanesulfonsyre natriumsaltmonohydrat, HPLC-kvalitet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10516982 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10516982 5 g Glasflaske 5g
10107330 25 g Glasflaske 25g
10403551 100 g Glasflaske 100g
11904571 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10516982 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 411270050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.87 DKK
    474.65 DKK / 5g
    Spare 52.22 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 207300-90-1 | C7H15NaO3S·H2O | 220,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ionparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207300-90-1
InChI nøgle XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
PubChem CID 23687711
IUPAC navn natrium;heptan-1-sulfonat;hydrat
SMIL CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Absorbans (2.7g in 100mL water) (pH 3), (2.7 g in 100 ml water) (pH 3) at 0nm, 0.06 max. at 254nm, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 7.4% to 9% (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H15NaO3S·H2O
Lineær formel CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation (10% w/v in water) Clear colorless
Molekylvægt (g/mol) 220.27
Formel vægt 220.27
Fysisk form Pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate