Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Heptanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate |
| Absorbans | (2,7 g i 100 ml vand) (pH 3), (2,7 g i 100 ml vand) (pH 3) ved 0nm, 0,06 maks. ved 254 nm, 0,06 maks. ved 280 nm, 0,1 maks. ved 220 nm, 1 maks. ved 210 nm |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 7,4 % til 9 % (100 °C, 3 timer) (vakuum) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C7H17NaO4S |
| Lineær formel | CH3(CH2)6SO3Na·H2O |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.