Få mere at vide
1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, HPLC grade
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Descrizione
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ionparkromatografi
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 1-Heptanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate |
| Absorbans | (2.7g in 100mL water) (pH 3), (2.7 g in 100 ml water) (pH 3) at 0nm, 0.06 max. at 254nm, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 7.4% to 9% (100°C, 3 hrs) (vacuum) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C7H17NaO4S |
| Lineær formel | CH3(CH2)6SO3Na·H2O |
| Mængde | 25 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto