Få mere at vide
1-heptansulfonsyre natriumsaltmonohydrat,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Specifications
Specifications
| Varens navn | 1-heptansulfonsyre, natriumsalt, monohydrat |
| Form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 5 g |
| Udseende | Hvid |