Få mere at vide
1-heptansulfonsyre natriumsaltmonohydrat,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Varens navn | 1-heptansulfonsyre, natriumsalt, monohydrat |
| Form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 25 g |
| Udseende | Hvid |