Få mere at vide
1-heptansulfonsyrenatriumsalt, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15547984 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15547984 25 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 25g
1 options
Artikelnummer. 15547984 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 217305
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Opløsningsmidler med høj renhed til brug i analytiske og præparative separationer
    Til ionparkromatografi af basiske forbindelser; Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Kemiske identifikatorer
CAS 22767-50-6
Molekylær formel C7H15NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 202.244
InChI nøgle REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC navn natrium;heptan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptanesulfonic Acid Sodium Salt
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1L = 0.00kg
Formel vægt 202.26
Grad HPLC