Få mere at vide
1-Heptansulfonsyre, natriumsalt, 99+%, Ionparkromatografi, vandfri
Artikelnummer. 10514334 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10514334 100 g Glasflaske 100g
10413695 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10514334 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396681000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12255.00 DKK
    10701.65 DKK / 100g
    Spare 1553.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 22767-50-6 | C7H15NaO3S | 202,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ionparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22767-50-6
Molekylær formel C7H15NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 202.25
MDL nummer MFCD00007543
InChI nøgle REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC navn natrium;heptan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Navn note Vandfri
Absorbans 0,02 maks. (C=0,5 M i vand) ved 260 nm, 0,04 maks. (C=0,5 M i vand) ved 230 nm, 0,06 maks. (C=0,5 M i vand) ved 220 nm, 0,1 maks. (C=0,5 M i vand) ved 210 nm
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 2% maks. (150 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)6SO3Na
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 202.25
Procent renhed 99+%
Grad Ionparkromatografi
Fysisk form Krystallinsk pulver